Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ IEX HP
Per una purificazione delle proteine su piccola scala e ad alta risoluzione. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HP IEX sono colonne Sepharose™ per scambio cationico forte, preimpaccate, pronte per l'uso e con prestazioni elevate.
Marca:  Cytiva 17-1153-01
Codice prodotto. 11758508
  • 181.63€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
HiTrap Q HP, 5 x 1 mL
<4 ml/min.
Q Sepharose HP
0.7 cm
Confezione da 5
0.2 in.
Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Da 4° a 30 °C
1 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ IEX HP > w/Q Sepharose media; Flow rate: max 4mL/min; Bed dimensions: 7 x 25mm; 5 x 1mL