Learn More
A&D Weighing Bilancia Serie BM Ion
GREENER_CHOICE
Serie BM Ion. Vi presentiamo la microbilancia innovativa di A&D. Misurazione accurata per pesate di precisione con lettura al microgrammo.
Brand:  A&D Weighing BM-500
 View more versions of this product
Product Code. 16670982
  • 5455.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Eliminazione dell'elettricità statica senza alcuna ventola grazie allo ionizzatore integrato
  • Paravento antistatico
  • Dotato di paravento da appoggio (medium) mod. AD-1676 (mod. BM-5/5D)
  • Ampia camera di pesata per una migliore usabilità
  • Sensori integrati per la rilevazione di temperatura, umidità e pressione atmosferica
  • Sportelli scorrevoli interbloccabili consentono efficienza operativa con entrambe le mani
  • Calibrazione motorizzata con peso interno:
  • Avviata automaticamente al variare della temperatura
  • Avviata dall'operatore
  • LCD ben visibile, con retroilluminazione bianca
  • Memoria: fino a 200 set di dati
  • AD-1688 come accessorio di serie: una chiavetta USB dedicata per registrare i dati di pesata e i parametri ambientali in file MS Excel leggibili
  • 12 unità di misura del peso: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pz (conteggio), %.
  • Piatti/supporti speciali per i modelli BM-5/5D/20/22:
  • Piattelli per il campionamento di piccole quantità
  • Supporti per filtri PM
  • Supporti per provette per microcentrifuga
  • Kit per il controllo della precisione delle pipette acquistabile a parte
  • Interfacce:
  • RS-232C (di serie)
  • Quick USB (di serie)
  • Ethernet (opzionale)
Specifications
Specifications
GLP/GMP/GCP/ISO
520 g
0.1 mg
BM-500
3.5 seconds
259 mm
RS-232 C and Quick USB
Reverse-backlit LCD
±0.5 mg
0.2 mg
Micro Analytical Balance
326 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
A&D Weighing Bilancia Serie BM Ion > 520 g x 0.1 mg