Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified Codice prodotto.: 10455081
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified
Codice prodotto. 10455081
25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Codice prodotto. 10455081
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methylene Blue, C16H24ClN3O3S, CAS Number-7220-79-3, Basic Blue 9, 25g, 1.21 to 1.7, Vapor Pressure: Negligible, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Green, 13 (Air - 1.0), 82% min., 200-515-2, 319.85, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
Punto di fusione 190.0°C
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.7
Contenuto di colorante 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Indice di Merck 15, 6132
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 663 to 667nm
Peso formulazione 319.85
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Densità 13 (Air = 1.0)
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467094 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numero di lottoA0465929 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numero di lottoB0155969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numero di lottoA0462826 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numero di lottoA0456658 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/10/2023 Catalog Number414241000,414245000,414240250
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified >