Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure Codice prodotto.: 10173030
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure
Codice prodotto. 10173030
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10173030
Marca: Thermo Scientific Chemicals 126751000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue trihydrate
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Nota nome 95%
Intervallo percentuale saggio 95%
Beilstein 27, 393
Indice di Merck 15, 6132
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato
Peso formulazione 373.89
Perdita all'essiccatura 15% max. (105°C)
Percent Purity 95%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder With Metal Luster
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467253 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number126751000,126750010,126752500
Numero di lottoA0463983 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/06/2024 Catalog Number126750010,126751000,126752500
Numero di lottoA0455779 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/09/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
Numero di lottoA0453303 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
Numero di lottoA0453876 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number126750010,126751000,126752500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene blue trihydrate, Methylene blue
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure >