Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ a 96 pozzetti MicroWell™ in polistirene a fondo conico
BIOPHARMA
Le piastre a pozzetti con fondo conico consentono il recupero totale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta.
Marca:  Thermo Scientific™ 277143
184.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10009572
  • 216.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le piastre MicroWell™ a fondo conico e 96 pozzetti in polistirene Thermo Scientific™ Nunc™ consentono il recupero integrale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta. Le piastre sono ottimizzate per sistemi robotizzati, lettori automatizzati e sistemi di manipolazione dei liquidi.
Caratteristiche:
  • le micropiastre a fondo conico (V) sono ideali per il recupero del campione.
    • Le applicazioni comprendono screening di antibiotici, test sierologici, conservazione e screening di composti, librerie di DNA e titolazione di soluzioni.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
8 x 12
Nunc
Microplate
96
Non trattata
50
Case of 50
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
1/Pk., 50/Cs.
Trasparente
Polystyrene
Sterile
Conical Bottom (V-well)
1
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto185650 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/04/2025 Catalog Number277143
Numero di lotto184290 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/01/2025 Catalog Number277143
Numero di lotto163623 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number277143
Numero di lotto181832 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number277143
Numero di lotto184290 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data01/02/2025 Catalog Number277143
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ a 96 pozzetti MicroWell™ in polistirene a fondo conico >
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.