Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726344.50
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
240°C to 250°C | |
50 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ FFAP | |
Free Carboxylic Acids Analysis, Free Carboxylic Acids | |
0.5 μm | |
1 Each |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche