Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726346.25
Codice prodotto. 10385732
  • 749.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.8 mm
0.53 mm
G1, G2, G38
240°C to 250°C
25 m
GC Capillary Column
Optima™ FFAP
Gas Chromatography (GC), Free Carboxylic Acids
0.5 μm
1 Each
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column > Length: 25m; I.D.: 0.53mm; Film Thickness: 0.5um