Learn More
Thermo Scientific™ Agar base sangue Columbia Oxoid™
Cultivate fastidious microorganisms with clear hemolytic reactions and good colonial differentiation with this general-purpose blood agar base.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0331B
151.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24336" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10188142
  • 160.00€ / 500g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cultivate and isolate fastidious microorganisms with clearly visible hemolytic reactions with Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar Base (Dehydrated) when used with whole defibrinated blood (SR0050). Columbia Blood Agar Base is an ideal base medium for preparation of blood agar, chocolate agar and for preparation of various selective and identification media.
Grow fastidious organisms with rapid production of large colonies, clearly defined zones of hemolysis and good colonial differentiation for all-around performance with Columbia Blood Agar when used with whole defibrinated blood.
Traditionally, blood agar has been either casein hydrolysate or meat infusion media. The advantage of the first lies in the rapid production of large colonies, and the second in clearly defined zones of hemolysis and good colonial differentiation. This formulation combines the virtues of both for optimal performance1.
  • Produces large colonies of fastidious microorganisms with clearly defined hemolytic reactions and colonial morphology.
  • Serves as an ideal base for the media containing blood and for selective media formulations in which different combinations of antimicrobial agents are used as additives.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Terreno selettivo Blaser-Wang
Agar
Per terreno da 12.8 l
In polvere
Confezioni singole
Documenti
Brochures
Catalogs
Instructions
Specification Sheets
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6243701 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2025 Catalog NumberCM0331B
Numero di lotto6243702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numero di lotto6243700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numero di lotto6242183 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Numero di lotto6236079 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog NumberCM0331B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Agar base sangue Columbia Oxoid™ >
Per uso esclusivo in laboratorio