Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and PE Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 24160
Codice prodotto. 17806396
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
2460.00 mm
2460.00 mm
485.00 mm
1800.00 mm
210 kg
264.2 gal.
Polietilene
96.85 in.
96.85 in.
19.09 in.
70.87 in.
462.97 lb.
Titolo del prodotto
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and PE Grid > Width: 2640 mm