Learn More
Wheaton™ Tappi a pressione in gomma butilica grigia
Provides for extremely high chemical purity and low gas permeability. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers are manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation.
Marca:  Wheaton™ 700014
Codice prodotto. 11742068
  • 73.85€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Low level of extractables
  • Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber extractables can cause problems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liscio
Per collo da 13 mm, per uso farmaceutico
Grigio
Tappo
13mm
Confezione da 1000
Gomma butilica
Titolo del prodotto
Wheaton™ Tappi a pressione in gomma butilica grigia > Diameter: 13mm