Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS Codice prodotto.: 11328977
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS
Codice prodotto. 11328977
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11328977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038705.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extend of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Punto di fusione 258°C to 262°C
Nota nome For analysis ACS
Beilstein 284423
Indice di Merck 14,7243
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol; Slightly soluble in ether; Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Peso formulazione 318.33
Grado ACS
Densità 1.299 g/mL
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM11L520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
Numero di lottoZ28K520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog Number038705.22,038705.36
Numero di lottoU01K516 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number038705.22,038705.36
Numero di lottoX25I515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/10/2023 Catalog Number038705.22,038705.36,038706.AE
Numero di lottoR22J527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog Number038705.22,038705.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphthalein
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phenolphthalein
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS >