Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
GREENER_CHOICE
SCAT SafetyWasteCaps per lo raccogliere sicuro dei rifiuti HPLC. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con i rifiuti liquidi pericolosi. Con diverse opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni.
Marca:  SCAT™ 108025
113.35 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10119164
  • 166.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi!
  • Corpo in PTFE girevole a 360°, resistente ai fluidi aggressivi
  • Filtro dell'aria di scarico contro i vapori nocivi
  • Raccordi e olivetta per flessibile in diverse dimensioni
  • Sistema flessibile
  • Risparmio di tempo nella sostituzione dei contenitori dei rifiuti mentre i flessibile sono fissi
  • Sicurezza di laboratorio, misure tecniche di protezione, protezione ottimale per la raccolta di rifiuti liquidi
  • Efficienza dei costi
  • Vasta gamma di accessori, opzionali: utilizzo a imbuto, controllo di livello per evitare il traboccamento dei contenitori.
  • Ampio portafoglio di filettature adatte ai contenitori per rifiuti di diversi produttori
  • Smaltimento in sicurezza dei rifiuti HPLC
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Bottiglie e contenitori sigillati
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
Blue
Tanica rifiuti
PTFE
Safety Waste Cap
Sistemi di smaltimento HPLC
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
S50
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.
    Codice sconto: 24127
    Scade2025-05-31
    Days
    46
    Hours
    13
    Minutes
    27
    Seconds
    47
    nuova offerta
    Save Up to 70%
  • Diversi produttori
    Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.
    Codice sconto: 24259
    Scade2025-04-30
    nuova offerta
    Save Up to 95%
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Caps > Safety Waste Caps; Size: S50; Includes: 2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID, Connector for Exhaust Filter