Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
SCAT SafetyWasteCaps per lo raccogliere sicuro dei rifiuti HPLC. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con i rifiuti liquidi pericolosi. Con diverse opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni.
Marca: SCAT™ 107927
134.16 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi!- Corpo in PTFE girevole a 360°, resistente ai fluidi aggressivi
- Filtro dell'aria di scarico contro i vapori nocivi
- Raccordi e olivetta per flessibile in diverse dimensioni
- Sistema flessibile
- Risparmio di tempo nella sostituzione dei contenitori dei rifiuti mentre i flessibile sono fissi
- Sicurezza di laboratorio, misure tecniche di protezione, protezione ottimale per la raccolta di rifiuti liquidi
- Efficienza dei costi
- Vasta gamma di accessori, opzionali: utilizzo a imbuto, controllo di livello per evitare il traboccamento dei contenitori.
- Ampio portafoglio di filettature adatte ai contenitori per rifiuti di diversi produttori
- Smaltimento in sicurezza dei rifiuti HPLC
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Bottiglie e contenitori sigillati
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Non autoclavabile | |
Sistemi di smaltimento HPLC | |
4 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scaric | |
S90 |
Black | |
Tanica rifiuti | |
PTFE, PFA, HDPE | |
Safety Waste Cap |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Titolo del prodotto
SCAT™ Safety Waste Caps > Safety Waste Caps; Size: S90; Includes: 4 x 2.3/3.2 mm OD, Connector for Exhaust Filter