Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Marca: Thermo Scientific™ 336-1S
64.38 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Beschreibung
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Spezifikation
1.8 mL | |
6.6 mm | |
Sterile | |
No | |
4.9 mL | |
General Purpose Transfer Pipet |
General Purpose Transfer Pipette, 6 inch, 4.9mL | |
LDPE | |
24 | |
Individually Wrapped 500/Pk | |
15.4 cm | |
Single-use |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.