Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 11 02 0140
Descrizione
- 11mm Septa
Specifica
Septa | |
11 mm | |
1000 |
Cream, Red | |
PTFE, Silicone | |
1.5 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap > Silicone/PTFE cream/red,1.5 mm thickness,55° shore A