Learn More
Fisherbrand™ Septum for 8-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 08 02 0881
251.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 8mm Septa
Specifica
Septa | |
8 mm | |
100 |
Dark Blue, White | |
PTFE, Silicone | |
1.3 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
Days
26Hours
14Minutes
24Seconds
20