Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, Indicator, Pure Codice prodotto.: 10795811
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, Indicator, Pure
Codice prodotto. 10795811
50 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10795811
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151460500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
Numero MDL MFCD00005909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TP
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Punto di fusione 251.0°C to 253.0°C
Nota nome Indicator
Beilstein 18, I, 381
Indice di Merck 15, 9556
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 430.53
Perdita all'essiccatura 1% max.
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Colore White
Quantità 50 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0398119 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number151460500,151460100,151462500
Numero di lottoA0450470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number151460500,151460100,151462500
Numero di lottoA0394528 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number151460500,151460100,151462500
Numero di lottoA0405103 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number151460500,151460100,151462500
Numero di lottoA0408390 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number151460500,151460100,151462500
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, Indicator, Pure >