Learn More
Fisherbrand™ Vial Kit 9mm short thread, glass, Amber, 1,5mL, PP Screw Cap, centre hole, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 11 24 1573
32.59 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12930891
  • 48.80€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Amber
Hydrolytic Glass (Class I)
100
Tappo a vite
9-425
Silicone/PTFE
11.6 mm
1.85 mL
Polypropylene
32 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vial Kit 9mm short thread, glass, Amber, 1,5mL, PP Screw Cap, centre hole, Silicone/PTFE septum > patched, slit, 1.0mm thickness, 55° shore A