Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Test
Rapidly detect Respiratory Syncytial Virus (RSV) from nasopharyngeal specimens in neonatal and pediatric patients and get results in 15 minutes.
Marca:  Thermo Scientific™ R24601
Codice prodotto. 13245679
  • 1355.00€ / 30 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
15°C to 30°C
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen
Reagent
30 Tests
Xpect RSV Test
Nasopharyngeal
Test devices, extraction buffer (2 x 10mL), disposable extraction tubes, disposable pipettes
Documenti
Brochures
Manuals
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Xpect™ RSV Test > 30 tests