Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Can be closed with 8mm Aluminum Caps, 9mm PE-Caps or with 8mm Push-On Caps.
Marca: Fisherbrand™ 08 09 0276
261.52 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Available in different volumes
- Flat, round or conical bottom
- Clear or amber glass
- For almost all autosamplers
Specifica
Micro-Vial | |
5.5 mm | |
0.35 mL | |
Capsula | |
<6 μL | |
Round Bottom | |
100 | |
No |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack | |
0.3 mL | |
31.5 mm | |
ND8 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Accessori e Servizi
-
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, ... X1000 CAPS. ALLU DA CRIMPARE 8MM Codice del prodotto: 11702418
273.00€ / pezzi 1000 -
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, ... X1000 CAPS. ALLU DA CRIMPARE 8MM Codice del prodotto: 11712418
373.00€ / pezzi 1000 -
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, ... X1000 CAPS. ALLU DA CRIMPARE 8MM Codice del prodotto: 11722418
381.00€ / pezzi 1000 -
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, ... X1000 CAPSULA ALLU DA ORLARE 8MM Codice del prodotto: 11797557
102.00€ / pezzi 1000
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
6Minutes
6Seconds
17nuova offerta Save Up to 70%