Learn More
Fisherbrand™ Fiala in plastica con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga
145.54 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
Micro-Vial | |
11.6 mm | |
0.87 mL | |
Short Thread | |
Inner Cylinder | |
0.6 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
Polypropylene | |
GC, HPLC | |
Polyethylene Bag | |
<80 μL | |
Fondo piatto | |
1000 | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
2Minutes
53Seconds
16nuova offerta Save Up to 70%