Learn More
Falcon™ Plates in Ready-Stack Packaging
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Versatility of plate colors to suit various detection methods
Marca:  Falcon™ 353935
Codice prodotto. 10021202
  • 195.69€ / pezzi 60
Spedizione stimata: 05-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Lids
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatility of plate colors to suit various detection methods
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Growth area and volume are nominal
Order Info
Packaged sterile, 14 plates per tray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 6
Yes
Piatto
Clear
Polistirene
Sterile
Cell Culture Plate
24
60/Cs.
6 inner packs of 10
Clear
Polystyrene
3.5 mL
2 cm2
Rectangular
Cell Culture
0.8 to 1 mL
Lid
10/Pk.
60/Cs.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto3284005 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/05/2024 Catalog Number353935
Numero di lotto3283007 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/01/2024 Catalog Number353935
Numero di lotto3284005 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/04/2024 Catalog Number353935
Titolo del prodotto
Falcon™ Plates in Ready-Stack Packaging > 10/Ready-stack Tray; Standard; 24-well