Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.
Marca: Falcon™ 353047
143.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
- Versatility of plate colors to suit various detection methods
- Crystal-grade virgin polystyrene
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
- Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
- Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
- Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
- Growth area and volume are nominal
Specifica
4 x 6 | |
Yes | |
Piatto | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Sterile | |
Micropiastra per colture cellulari | |
24 | |
50/Cs. | |
Individually Wrapped | |
1/vassoio, 50/confezione |
Clear | |
Polystyrene | |
3.5 ml | |
2 cm2 | |
Rectangular | |
Cell Culture | |
Da 1.5 a 2.2 ml | |
Lid | |
1/Pk. | |
1μ m |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4301041 | Certificato di qualità | 07/04/2025 | 353047 |
4299054 | Certificato di qualità | 07/04/2025 | 353047 |
4294027 | Certificato di qualità | 07/04/2025 | 353047 |
4294026 | Certificato di qualità | 07/04/2025 | 353047 |
4191013 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | 353047 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning