Learn More
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
Marca: Fisherbrand™ HS120382
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le scatole CryoBox sono fornite in confezione piatta per eliminare i problemi di impilamento e ridurre lo spazio di conservazione
- Le scatole sono indicate per i rack da congelatore standard
- Facili da assemblare
- In polipropilene corrugato
- Più resistenti delle scatole di cartone
- Non sensibili all'umidità
- Riducono significativamente le possibilità di formazione di muffa
- Dotate di divisori
- °
Specifica
Coperchio | |
Polypropylene | |
Scatola per congelatore | |
Lid and Dividers | |
12 x 12 | |
133 mm | |
30 mm | |
0.509 kg |
Purple | |
Rectangular | |
144 (0.2 mL Tubes) | |
10 Pack | |
133 x 130 x 30 mm | |
130 mm | |
7.9 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli >