Learn More
Gravis Bottiglia in vetro per campioni
Excellent for holding and storing small amounts of liquid samples. Gravis Glass Sample Bottles are manufactured from soda lime glass.
Marca:  Gravis E009361140
Codice prodotto. 15134633
  • 133.00€ / pezzi 140
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
Glass
67 ml
140
Confezione da 140
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Gravis Bottiglia in vetro per campioni > Capacity: 67mL