Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marca:  Thermo Scientific™ A65453
Codice prodotto. 18064090
  • 63.50€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
BSA: 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-Specific
Solution-based Detection, Absorbance
2 mL vial
Sufficient For: 50 tube assays or 500 microplate assays
• BCA Reagent A, 100 mL
• BCA Reagent B, 2.5 mL
• Albumin Standard, 2 mg/mL, 2 mL
Store at room temperature. Store BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimetric
Protein Quantitation Assay
50 Tube Assays or 500 Microplate Assays
Spectrophotometer, Microplate Reader
1 Kit (100 mL)
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ399143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2024 Catalog NumberA65453
Numero di lottoZJ399143A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2024 Catalog NumberA65453
Numero di lottoZI397716 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/10/2024 Catalog NumberA65453
Numero di lottoZI396361 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberA65453
Numero di lottoZE395879 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/06/2024 Catalog NumberA65453
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Pierce BCA Protein Assay Kit, 100 mL
Esclusivamente per scopi di ricerca.