Learn More
Brand™ Piastre per pesatura in polistirene
In polistirene ad alto impatto. Le piastre quadrate BRAND™ in polistirene, con un design piatto e leggero, sono ideali per la pesatura. Antistatiche. Lo spessore delle pareti è di circa 0.2 mm.
Marca: Brand™ 155542
59.12 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Constructed of impact polystyrene.
- Antistatic.
- Light and flat design.
- Ideal for weighing.
- Wall thickness approx. 0.2 mm.
Specifica
Piatto | |
Polistirene | |
Piastra per pesatura | |
0.2 mm | |
84 mm | |
24 mm |
100 mL | |
Quadrato | |
Ideale per la pesatura | |
84 x 84 mm; 84 x 84 x 24 mm | |
84 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche