Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
Marca: Corning™ 4491
558.81 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Sterile
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
- BSE/TSE-free
- Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
- Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
- Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
- Negative graduations allow additional working volume
- Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
- Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Specifica
±2% | |
Polistirene | |
Sì | |
13.7 in. | |
Profilo rotondo | |
Confezioni singole | |
Blu | |
34.8 cm | |
Sì |
Apirogene, esente da DNasi, RNasi | |
Sterile | |
1 ml | |
Contenitore da 100 | |
±2% | |
3.38 oz. | |
100 ml | |
Pipetta sierologica |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning