Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
With side graduations, and frosted writing surface
Marca: Labcon 3046-877-000-9
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Tappo a pressione | |
Autoclavable | |
Blue | |
Centrifugation | |
-80°C to 121°C | |
Non-sterile | |
Conical | |
0.1 mL |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
2.0 mL | |
Polypropylene Resin | |
500 | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Yes | |
20,000 RCF |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche