Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Performance Level 3, for high performance GC-MS and LC-MS applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 6PSV9-1PSSF
887.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24355" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17314083
  • 933.79€ / pezzi 5000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear Glass
Level 3
9 mm
SureSTART Level 3
SureStop Screw Cap
Specification Certified
2 mL
5000/Pk.
Flat Base
2 mL
32 mm
Screw Thread Vial
1.5 mL
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 3 High Performance Applications >