Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
Marca: DWK Life Sciences W224584
197.63 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Vials and caps are autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Cap and Cap Liners
- Solid top, black phenolic caps
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
Specifica
Gomma PTFE/14B | |
17 mm | |
8.0 ml | |
A vite | |
Fenolico | |
Tappo a vite | |
ASTM Tipo I, Classe A, USP Tipo I | |
M-T File™ e rack per fiale |
Trasparente | |
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili | |
Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti | |
2.2 dr. | |
Sì | |
63 mm | |
15-425 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
54Hours
15Minutes
26Seconds
24nuova offerta Save Up to 70%