Filtri con e senza siringa
Fisherbrand™ Filtro per siringa idrofilo in PTFE non sterile
Used for filtration of protein solutions.
Fisherbrand™ Filtro per siringa in PTFE non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in PTFE non sterile Fisherbrand™ è caratterizzato da una membrana idrofila in PTFE per il filtraggio di soluzioni organiche e acquose HPLC. Membrane disponibili in due diametri (13 e 25 mm) e due dimensioni dei pori (0.2 e 0.45 μm).
Corning™ Filtri per siringa in PES
Prodotti in polietersolfone (PES) per portate più rapide, basso legame proteico e basso livello di estraibili. I filtri per siringa Corning™ in PES sono ideali per la coltura istologica e le applicazioni HPLC.
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PES
Per la filtrazione e la purificazione in ambiente sterile. Il filtro per siringa sterile in PES Fisherbrand™ è dotato di membrana in PES con involucro in polipropilene per la purificazione di soluzioni per colture di tessuti da una siringa standard. Le membrane del diametro di 33 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Merck Filtri sterili per siringa Millex™: Membrana in PVDF Durapore - Giallo
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Fisherbrand™ Filtro per siringa in nylon non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in nylon non sterile Fisherbrand™ è dotato di membrana in nylon con involucro in polipropilene per il filtraggio di soluzioni acquose aggressive da una siringa standard. Le membrane del diametro di 25 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Merck Unità filtrante sterile Millex™-GP50
Ready-to-use syringe-driven units, designed for sterilizing and clarifying sterile solutions
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC Spartan™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.45 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Cytiva Whatman™ GD/X Regenerated Cellulose Syringe Filters
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Regenerated Cellulose Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PVDF
Utilizzabili per filtrare soluzioni di proteine.
Thermo Scientific™ Filtri per siringa in PTFE Target2™
Robusti filtri per siringa in PTFE che garantiscono un'estrazione pulita dei campioni con la rimozione dei materiali e dei particolati fini che potrebbero creare interferenze prima dell'iniezione.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Cytiva Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Fiber (GF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE ReZist da 30 mm
Per chiarificare solventi organici aggressivi. I filtri per siringhe Whatman™ ReZist da 50 mm in PTFE includono membrane in PTFE integrate, permanentemente idrofobiche.
Thermo Scientific™ Titan3™ PVDF Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust PVDF syringe filters.
Thermo Scientific™ Target2™ GMF (Glass MicroFiber) Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust GMF (glass microfiber) syringe filters.
Merck Millex™ Nonsterile Syringe Filters with PE Housing - Mitex
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Merck Millex™ Syringe Filter, Durapore™ (PVDF), 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Tipo non sterile
Adattabili a un'ampia gamma di tipi di campioni e applicazioni, tra cui l'elettroforesi capillare, le preparazioni biologiche, la filtrazione di proteine e la preparazione dei campioni nella spettroscopia UV. I filtri per siringa in nylon Whatman™ Puradisc non sterili sono resistenti a vari solventi organici e adatti per l'utilizzo con campioni a pH elevato.
Cytiva Filtri per siringhe in PVDF da 13 mm Puradisc
Designed for high tensile strength, high solvent resistance, and low protein binding. Whatman™ 13mm Puradisc™ Nonsterile PVDF Syringe Filters are well-suited for biomedical filtration, sterilization filtration, and HPLC sample preparation.
Cytiva Filtri monouso per siringhe GD/X 13 e 25 mm - Polivinilidenfluoruro (PVDF)
Per caricare volumi di campione dalle tre alle sette volte superiori rispetto ai filtri senza prefiltro. I filtri monouso per siringa in PVDF Whatman™ GD/X sono concepiti in modo particolare per filtrare campioni viscosi e difficili da filtrare con un alto contenuto di solidi.
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, non sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa non sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Thermo Scientific™ Titan3™ GMF (Glass MicroFiber) Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust GMF (glass microfiber) syringe filters.
Merck Filtri sterili per siringa Millex™: Membrana in PVDF Durapore - Giallo
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Merck Filtri Millex™: Ingresso Luer Lock femmina; uscita Luer Slip maschio
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF: Sterile
Filtro a membrana in PES per un'eccellente portata e un elevato volume filtrabile. Filtri a flusso elevato per siringhe Sartorius Minisart™: sterili per sterilizzazione tramite filtrazione, rimozione di particelle e massima igiene. I filtri per siringhe indipendenti e pronti per l'uso hanno ottime portate con basse pressioni di ingresso e consentono una rapida sterilizzazione per filtrazione.
Cytiva Filtri senza siringa Autovial™: Capacità 12 ml
Faster sample handling, up to 12mL in volume