Bottiglie e unità filtranti
Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint
Recommended for general filtration
Merck Dispositivi a pressione sterili Sterivex
Il design a erogazione diretta riduce al minimo il rischio di contaminazione sulle soluzioni filtrate. I dispositivi a pressione sterili EMD Millipore Sterivex sono unità pronte all'uso per il filtraggio di soluzioni con volumi da 100 a 2000ml. Disponibili in diversi formati di raccordi, pori e membrane.
Wheaton™ Filtro a vuoto con frit, da 2000 ml
Recommended for general filtration. Wheaton™ Fritted Glass Support for 47mm Filtration Assembly with Standard Taper Joint Connection is manufactured from low extractable borosilicate glass.
Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters with 0.22μm Membrane
Designed for use on glass or polystyrene media bottles with 33 and 45mm neck sizes. Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters are ideal for filtration of tissue culture media and components, biological fluids, other solutions.
Corning™ Sistemi di filtrazione monouso sterili
Caratterizzati da imbuti stampati che identificano tipo di membrana e numero di prodotto. Sistemi di conservazione/filtro sotto vuoto monouso Corning™: la soluzione completa per qualsiasi necessità di filtrazione. Il sistema è composto da un imbuto filtrante in polistirene unito, mediante un adattatore ad anello, a un flacone di conservazione in polistirene amovibile con tappo in polietilene sterile a parte.
Merck Dispositivo filtrante sterile per tappo di flacone Stericap™ PLUS
For ultrafast, aseptic sterilization of 5 to 10L using vacuum filtration
DWK Life Sciences Gruppo di filtrazione da 47 mm con giunzione smerigliata standard 40/35, giunzione e supporto in vetro poroso
Recommended for routine filtration of organic solvents, corrosive liquids and the removal of particulates from HPLC solvents. Wheaton™ 47mm Filtration Assembly with Standard Taper Joint Connection and Fritted Glass Support is manufactured from low extractable borosilicate glass.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Filtri per colli dei flaconi monouso sterili Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membrane in PES per una filtrazione sterile di terreni di coltura e sieri.
Sartorius Porta filtri per siringa
Per eseguire filtrazioni senza perdite fino a 7bar. I porta filtri in linea Sartorius sono economici, riutilizzabili e realizzati in policarbonato trasparente con guarnizioni in silicone. Sono disponibili unità autoclavabili per filtri per siringhe da 25 mm e 13 mm.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage Bottles
Save time and minimize contamination with these radiation-sterilized filter storage bottles. Excellent as single-use storage containers.
Thermo Scientific™ Unità di filtrazione analitiche sterili Nalgene™
Per il recupero e la crescita di microrganismi per i test e l'analisi di controllo qualità di acqua, alimenti e bevande, materie prime e prodotti finiti.
Sartorius Accessori per porta filtri a vuoto e sistemi di collettori
I migliori accessori per le applicazioni di filtrazione. Le apparecchiature e gli accessori Sartorius per i portafiltro a vuoto includono un gruppo portafiltro a vuoto interamente in vetro, un tubo, una pompa portatile con manometro, una valvola a 3 vie, un rubinetto a 3 vie e un connettore in acciaio inox.
Fisherbrand™ Disposable PES Bottle Top Filters
Increase sample protection with Fisherbrand Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
Merck Millex™ Samplicity™ Filters, 0.45 μm
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
DWK Life Sciences Imbuto Wheaton per gruppo filtrante da 47 mm
Replacement funnel for 47mm Filtration Assembly. Designed to handle up to 1000mL of liquid for analysis of particulate or microbiological contamination.
DWK Life Sciences Gruppi di filtrazione da 47 mm con connettori con tappo n. 8 e supporto in vetro poroso
Recommended for general filtration. Wheaton™ Fritted Glass Support for 47mm Filtration Assemblies with No. 8 Stopper Connections is manufactured from Wheaton™ 33 low extractable borosilicate glass.
Corning™ Bottiglie sterili monouso
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
Corning™ Fiberglass Prefilters
For use in Corning bottle top and vacuum filtration systems.
Fisherbrand™ Polystyrene Storage Bottles
Reduce the risk of cross contamination with sterile, disposable polystyrene media bottles. Use with Bottle-Top Filters or as replacement/extra receptacles for Filter Units. Excellent as single-use storage containers.
Corning™ Filtri per bottiglia monouso sterili
Per l'uso in flaconi per terreni in vetro o polistirene con collo di dimensioni 33 e 45 mm. I filtri sterili monouso per flaconi Corning™ sono ideali per la filtrazione di componenti e terreni di coltura dei tessuti, fluidi biologici e altre soluzioni.
Corning™ Provetta con filtro per agitatore Mini
Il filtraggio avviene direttamente nella provetta da centrifuga, riducendo al minimo inutili trasferimenti. I filtri per provette da centrifuga Corning™ hanno una finestrella alla base che consente di misurare volumi minimi fino a 5 ml.
Kinesis™ Inlet Filter
Filter solvents prevent damage to pumps and other system components
BRAND™ Piston Heads for Titrette™ Bottletop Burette
Replace the piston for the Titrette™ easily in the lab.
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
BRAND™ Tubi flessibili di scarico per dispenser per bottiglia Dispensette™ III
Maggiore praticità degli erogatori Dispensette per svariate applicazioni
Merck Millex Samplicity™ Filters, Hydrophilic PTFE
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
Merck Stericup™ Quick Release-GV Sterile Vacuum Bottle Top Filtration Systems
Stericup™ Quick Release Receiver Flasks include a click-seal confidence cap that enables a secure grip for your Bottle Top Filter in wet and dry conditions.