Colture cellulari
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento PROMO
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento PROMO
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti standard
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti standard
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Piastre per colture di tessuti standard Corning Falcon™ compatibili con la maggior parte di cellule adesione-dipendenti.
Water, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Water, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 7732-18-5 Formula molecolare: H2O Molecular Weight (g/mol): 18.02 InChI Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: water SMILES: O
Corning™ glutagro™ DMEM Medium
Corning™ glutagro™ DMEM Medium
Provides improved stability over the L-glutamine media supplement. Corning™ glutagro™ DMEM Medium is augmented with 4.5g/L glucose and sodium pyruvate.
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
Trattate per colture di tessuti (TC) per un'adesione e una crescita ottimali di cellule adesione-dipendenti. Piastre per colture di tessuti Corning™: la soluzione per crescita e mantenimento di cellule in vitro.
Bel-Art™ Celle di diffusione Conway SP Scienceware™
Bel-Art™ Celle di diffusione Conway SP Scienceware™
Per la determinazione, con il metodo Obrink, di anidride carbonica, ammoniaca o alcol nel sangue o nel siero con il metodo di diffusione. Le cellule di diffusione Conway Bel Art™ SP Scienceware™ sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F).
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™, in polistirene e monouso, sono confezionate singolarmente in confezioni termoformate in plastica Advantage™.
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask
Ideal for low-serum, serum-free cultivation and cell differentiation. Greiner Bio-One CELLCOAT™ CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask helps in promotion of cell adhesion and proliferation.
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per isolare i linfociti umani dal sangue periferico. Il terreno CytivaTM Ficoll-PaqueTM PLUS mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Falcon™ Easy-Grip sono caratterizzate da un design esclusivo per agevolare il sollevamento di una sola piastra o di una piccola pila di piastre.
Corning™ Matrice Matrigel™
Corning™ Matrice Matrigel™
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Thermo Scientific™ Dispositivi di riempimento pipette S1
Questo dispositivo di riempimento di pipette dal design ergonomico consente lavorazioni prolungate senza sforzo. Per l'uso con pipette sierologiche in plastica e vetro graduate e volumetriche.
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
Corning™ Supporti permeabili Costar™ Transwell™
Il design autocentrante brevettato consente l'accesso indipendente a entrambe le membrane apicali e basolaterali del monostrato cellulare. Le piastre multipozzetto con inserti a membrana in policarbonato permeabile Corning™ Transwell™ rappresentano la soluzione ideale per lo studio di cellule dipendenti e indipendenti dall'adesione.
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
Corning™ Tripsina allo 0.05%/0.53 mM EDTA in HBSS senza calcio e magnesio
Corning™ Tripsina allo 0.05%/0.53 mM EDTA in HBSS senza calcio e magnesio
Used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.
Falcon™ Setacci per cellule
Falcon™ Setacci per cellule
Isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari Corning Falcon™ sono semplici da utilizzare e ideali per l'uso con cellule staminali e primarie.
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
Caratterizzate da involucro in plastica banana-peel ad apertura facilitata, per la rimozione e l'eliminazione asettica dell'elettricità statica quando si indossano guanti in lattice. Le pipette sierologiche monouso con involucro in plastica Corning™ Stripette™ sono provviste di un'esclusiva striscia di ingrandimento con codice a colori per una più agevole visualizzazione del menisco.
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul
Bel-Art™ Setacci cellulari Flowmi™ SP Scienceware™ per puntali per pipette da 1000 ul
Per la filtrazione rapida ed efficiente di campioni di volume ridotto (fino a 1000 µl) prima dell'analisi FLOW e FACS (in attesa di brevetto). I setacci cellulari Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ per puntali per pipette da 1000 ul sono sterili e forniti in due misure di porosità.
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
Per migliorare le potenzialità d'impiego mantenendo lo stesso ambiente di crescita cellulare dei design precedenti. Le fiasche per colture cellulari a U Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X with L-Glutamine
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X with L-Glutamine
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL
Falcon™ Provetta con tappo per setacci cellulari
Falcon™ Provetta con tappo per setacci cellulari
Ideate per applicazioni di citometria a flusso. Le provette Corning™ Falcon™ con tappo a pressione per setacci cellulari rappresentano una pratica soluzione per la preparazione dei campioni di laboratorio.
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
  spinner