Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 1 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
Marca:  BRAND™ 29707
35.43 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11353854
  • 46.45€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
Classe AS
DE-M Marking
0.015 ml
5 ml
Bulb Pipet
DIN EN ISO 648, ISO 1769
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Blu, marcatura DE-M
Confezione da 6
White
400 mm
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    20
    Hours
    23
    Minutes
    38
    Seconds
    29
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade; > Capacity: 5mL; White