Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Fiale per criogenia con filettatura esterna Corning™: un recipiente sicuro per la conservazione a temperature ultrabasse di colture cellulari preziose e campioni biologici.
Marca:  Corning™ 430663
383.40 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10766292
  • 455.55€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
12.7 mm
Sterile
Yes
500
Round
External
5 mL
Yes
92.1 mm
Yes
Natural
Polypropylene
5 mL
Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying
50
-196°C
Round (Self-standing)
Yes
Polypropylene
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto29524054 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/04/2025 Catalog Number430663
Numero di lotto30224027 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/04/2025 Catalog Number430663
Numero di lotto32424034 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/03/2025 Catalog Number430663
Numero di lotto32524011 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data12/03/2025 Catalog Number430663
Numero di lotto29724023 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/02/2025 Catalog Number430663
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna ed esterna > 5 mL; Round; Yes