Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione monouso Costar™ Codice prodotto.: 10052491
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Corning™ Bottiglie di conservazione monouso Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10052491 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
125 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Codice prodotto. 10052491
Marca: Corning™ 8388
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire resistenza e ottima visibilità. ™™
  • Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
  • Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
  • Sterili
  • Apirogeni
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Certificazioni e sigilli di approvazione
    • Certificato Energy Star
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Sterilità Sterile
Colore chiusura Rosso
Finitura collo 45
Forma Cilindrico
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 45 mm
Tipo di chiusura Tappo sigillante
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto15024001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/04/2025 Catalog Number8388
Numero di lotto16324002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/10/2024 Catalog Number8388
Numero di lotto03423002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/09/2024 Catalog Number8388
Numero di lotto22122007 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/06/2024 Catalog Number8388
Numero di lotto33323004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/06/2024 Catalog Number8388
Titolo del prodotto
Corning™ Bottiglie di conservazione monouso Costar™ >