Filtrazione
Fisherbrand™ Filtro per siringa idrofilo in PTFE non sterile
Used for filtration of protein solutions.
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
Fisherbrand™ Filtro per siringa in PTFE non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in PTFE non sterile Fisherbrand™ è caratterizzato da una membrana idrofila in PTFE per il filtraggio di soluzioni organiche e acquose HPLC. Membrane disponibili in due diametri (13 e 25 mm) e due dimensioni dei pori (0.2 e 0.45 μm).
Advantec MFS™ Filtri a membrana in esteri di cellulosa
Mixed cellulose ester membranes, well suited for microbiological analysis of water, wastewater, pharmaceuticals, or beverages. Advantec MFS™ Cellulose Ester Membrane Filters feature a gridded surface for colony counting.
Corning™ Filtri per siringa in PES
Prodotti in polietersolfone (PES) per portate più rapide, basso legame proteico e basso livello di estraibili. I filtri per siringa Corning™ in PES sono ideali per la coltura istologica e le applicazioni HPLC.
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PES
Per la filtrazione e la purificazione in ambiente sterile. Il filtro per siringa sterile in PES Fisherbrand™ è dotato di membrana in PES con involucro in polipropilene per la purificazione di soluzioni per colture di tessuti da una siringa standard. Le membrane del diametro di 33 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Le membrane in PES e il design Rapid-Flow offrono una maggiore efficienza di filtrazione con portata e resa elevate, unitamente alla protezione dalla contaminazione delle colture cellulari.
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Used in schools and as bench protective paper. Fisherbrand™ Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper is economical.
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.2 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
Merck Filtri sterili per siringa Millex™: Membrana in PVDF Durapore - Giallo
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
Cytiva Membrane in nitrato di cellulosa tipo WCN
Consigliata per la maggior parte delle applicazioni di routine, questa membrana viene prodotta in condizioni strettamente controllate. Membrane in nitrato di cellulosa Cytiva tipo WCN con distribuzione fitta dei pori per una maggiore capacità di cattura e analisi della superficie.
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Filter Flask with 40/35 Joint
Recommended for general filtration
Cytiva Dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti
Funge da filtro base per gli standard EPA nelle procedure di rilascio delle caratteristiche di tossicità. I dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ offrono una capacità di carico e una portata elevatissime.
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Fisherbrand™ Filtro per siringa in nylon non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in nylon non sterile Fisherbrand™ è dotato di membrana in nylon con involucro in polipropilene per il filtraggio di soluzioni acquose aggressive da una siringa standard. Le membrane del diametro di 25 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Merck Dispositivi a pressione sterili Sterivex
Il design a erogazione diretta riduce al minimo il rischio di contaminazione sulle soluzioni filtrate. I dispositivi a pressione sterili EMD Millipore Sterivex sono unità pronte all'uso per il filtraggio di soluzioni con volumi da 100 a 2000ml. Disponibili in diversi formati di raccordi, pori e membrane.
Cytiva Whatman™ Grade 1 Qualitative Filter Paper
Provides medium retention and flow rate. Whatman™ Grade 1 Qualitative Filter Paper is frequently used in clarifying liquids, soil analysis and seed testing procedures.
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette tips
Perform pipetting accurately and consistently with these barrier extended length pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload Insert Pipette Tips
Obtain accurate and consistent performance with these pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Wheaton™ Filtro a vuoto con frit, da 2000 ml
Recommended for general filtration. Wheaton™ Fritted Glass Support for 47mm Filtration Assembly with Standard Taper Joint Connection is manufactured from low extractable borosilicate glass.
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipette Tips, Filtered, Low-Retention, Hinged Rack, PCR Ready
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters with 0.22μm Membrane
Designed for use on glass or polystyrene media bottles with 33 and 45mm neck sizes. Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters are ideal for filtration of tissue culture media and components, biological fluids, other solutions.
Corning™ Sistemi di filtrazione monouso sterili
Caratterizzati da imbuti stampati che identificano tipo di membrana e numero di prodotto. Sistemi di conservazione/filtro sotto vuoto monouso Corning™: la soluzione completa per qualsiasi necessità di filtrazione. Il sistema è composto da un imbuto filtrante in polistirene unito, mediante un adattatore ad anello, a un flacone di conservazione in polistirene amovibile con tappo in polietilene sterile a parte.
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Eliminate sample retention with these specially designed pipette tips.
Vetreria per filtrazione su membrana Kontes™
Used for routine filtration of corrosive liquids and removal of particles from HPLC solvents
Fisherbrand™ Carta da filtro per uso generico di grado 122
Velocità di filtrazione molto elevata. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 122 è adatta per tutte le attività generiche di laboratorio.