Rack, scatole, etichette e nastro adesivo
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, per fiale da 4 ml
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes
Lightweight, transparent and ergonomic. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes are manufactured of highly shock-resistant, transparent plastic with lids that clip closed and ergonomic carrying handles for practical storage and transport of all kinds of products.
Bel-Art™ Scienceware™ Rack per piastre di Petri Easyplate
Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di grandi quantità di piastre Petri.
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Nastro di pellicola in poliestere trasparente
Il nastro di pellicola è utile per diverse applicazioni di etichettatura. Le cartucce di etichette BMP™ per BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, LABPAL sono ideali per centrifughe, provette per PCR ed Eppendorf, provette coniche e grandi, fiale e provette criogeniche.
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Universal Test Tube Racks
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Fisherbrand™ Scatole per congelatore pieghevoli
Alternativa duratura al cartone che riduce la proliferazione di muffe. Le scatole pieghevoli per congelatore Fisherbrand™ si possono congelare e scongelare più volte senza problemi.
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in rack codificati a colori. I rack per microprovette in polipropilene Fisherbrand™ possono contenere fino a 80 fiale con chiusura a vite per l’uso sul banco, il trasporto e la conservazione di campioni. I rack codificati a colori sono dotati di coordinate stampate e manici per facilitarne la gestione. Autoclavabili e congelabili.
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 4 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for four inner-door, ultra-low temperature freezers.
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for five inner-door, ultra-low temperature freezers.
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per provette di diverse dimensioni sullo stesso piano. Rack a cubo Fisherbrand™ a incastro per impilaggio di provette di diverse dimensioni su ciascun lato. Collegamento di più cubi, orientabili su qualsiasi lato per ottenere un rack personalizzato e pratico. In polipropilene autoclavabile robusto in cinque colori assortiti.
Fisherbrand™ Vassoio di incubazione per piastre di Petri impilabili
Aumenta le capacità degli incubatori.
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature.
Thermo Scientific™ Rack per provette coniche Nunc™
Fit most centrifuge tubes in the tightness-tested Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack.
Bel-Art™ Rack per provette per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Questi rack per provette a 3 piani per impieghi pesanti sono dotati di impugnature nelle piastre terminali per facilitare il trasporto
Atrow™ Gocciolatoio sospeso Rilsan
Holds laboratory glassware for efficient air drying. Atrow™ Rilsan Hanging Rack is a wall-mounted rack that can dry dozens of tubes and flasks simultaneously without occupying counter space. It is made of 6mm stainless steel rods coated with Rislan™ for excellent mechanical and chemical resistance.
Taylor Wharton™ LS750B Cryostorage System
Ruggedly constructed, conveniently designed cryostogenic storage dewar. Taylor Wharton™ LS750B Cryostorage System includes a lockable lid.
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Easily stack on top of each other in a stable, safe manner. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes are made of clear plastic with a click-on recessed lid and rounded corners for convenient storage of foodstuffs or any product. Available in a range of sizes.
Fisherbrand™ Contenitori criogenici in cartone
La combinazione dei contenitori criogenici con diversi inserti grigliati consente di ospitare una vasta gamma di provette di diverse dimensioni. I contenitori criogenici in cartone Fisherbrand™ resistono a temperature fino a -80 °C e sono ideali per la conservazione a bassissima temperatura.
Fisherbrand™ Rotolo di etichette criogeniche
Adesione garantita senza danneggiamenti nel congelatore criogenico. Le etichette in poliolefine criogeniche Fisherbrand™ resistono a temperature estreme, bollitura, autoclavaggio, agenti caustici e centrifugazione senza subire distacchi, screpolature o deterioramento. In rotoli o fogli per stampante in due formati.
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
Scatole in plastica con coperchio
Use these boxes for food contact applications in accordance with EU regulations. Azlon™ Plastic Boxes with Lid are made from tough HDPE, lightweight and unbreakable in normal use.
Bel-Art™ Rack per capsule di Petri ProCulture da 60 mm
Utile per il trasporto e l'incubazione sicuri di piastre di Petri da 60 mm. Il rack per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ da 60 mm semplifica la lavorazione dei campioni da banco.
Corning™ Contenitori di fiale per congelamento di cellule CoolCell™ LX
Per il raffreddamento senza alcol alla velocità di -1°C/minuto se collocati in un congelatore a -80°C.