Centrifuges and Microcentrifuges
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Fisherbrand™ Provette da centrifuga in polipropilene
Graduazioni stampate nere, distanziate in modo uniforme per una migliore leggibilità senza tralasciare la precisione. Le provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ offrono un'elevata resistenza chimica e tolleranza alla RCF.
Thermo Scientific™ Rotore ad angolo fisso Fiberlite™ F15-6 x 100y per Sorvall™ Legend™ X1, XT
Process samples up to 100mL with the six-place capacity Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-6 x 100y Fixed-Angle Rotor.
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starter Kit
Accessory Starter Kit for the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge is sold separately, Cat. No. A78300003)
Fisherbrand™ Mini Plate Spinner Centrifuge
Specifically designed for quick and easy centrifugation of samples in PCR plates or microplates
Fisherbrand™ Centrifuga Midi
La massima velocità nel minimo spazio. La centrifuga Midi Fisherbrand™ è perfetta per protocolli che richiedono centrifugazioni rapide con requisiti di RCF superiori. Per separazioni cellulari con microfiltro, PCR, applicazioni cliniche e protocolli HPLC. Includes two rotors: standard 12-place rotor with lid and eight-place strip rotor for four 0.2mL tube strips or 32 single tubes.
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Our most compact centrifuge, the mySPIN 6 mini centrifuge, is ideal for microfilter cell separations and HPLC samples, with adapters to accommodate all major microcentrifuge tubes.
Thermo Scientific™ Centrifuga piccola da banco Sorvall™ ST 8
Centrifuga da banco piccola, compatta e innovativa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 per soddisfare le esigenze di spazio, cliniche e del protocollo di ricerca.
Thermo Scientific™ Centrifuga da banco Medifuge™ piccola
Questa centrifuga compatta e il rotore Thermo Scientific™ DualSpin™ con design ibrido 2-in-1 consentono l'esecuzione di separazioni cliniche e scientifiche.
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga BRAND™ con tappi a vite sfusi sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Le provette graduate sono sterili, esenti da endotossine, non mutagene e atossiche, oltre che esenti da DNA, DNasi e RNasi. L'intervallo di temperatura di funzionamento è compreso tra –196 °C e 121 °C.
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Fisherbrand™ Centrifughe da banco GT2
La centrifuga da banco Fisherbrand™ GT2 di medie dimensioni offre velocità e versatilità, raggiungendo 4238 x g per separazioni rapide ed efficienti
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Si puì aumentare la tracciabilità dei campioni con una delle più ampie aree di scrittura sul mercato quando si utilizzano queste provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene da 15 ml e 50 ml.
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
DNA LoBind™ Tubes maximize sample recovery by significantly reducing the binding of sample to the surface. Much more protein can be recovered and enzymes remain active, so they are ideal for proteomics or fields of protein research where protein concentration tends to be very small.
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Ohaus™ Frontier™ 5000 Series Micro-Centrifuge
Dependable benchtop micro-centrifuge, ideal for high-speed laboratory applications.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene Protein LoBind
Provette da microcentrifuga LoBind per la conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ Protein LoBind sono ideali per operazioni nella ricerca proteica, nella spettrometria di massa e nella preparazione di campioni per saggi proteici.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Tube volumes from 5 to 10mL
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette di analisi Greiner Bio-One™ CellStar™ sono consigliate per la conservazione di campioni chimici e biologici.
Merck Dispositivo di ultrafiltrazione Centrifree
Separate free from bound microsolutes. Centrifree™ Ultrafiltration Device is licensed for research use and in vitro diagnostic use with serum, plasma & other biological samples. Features the Ultracel™ cellulose membrane
Epredia™ Sistema per l’allestimento di blocchi di cellule Shandon™ Cytoblock™
Elaborazione facile, rapida e affidabile di FNAs, frammenti di tessuto e pellet cellulare grazie al sistema di allestimento dei blocchi di cellule Epredia™ Shandon™ Cytoblock™.
Epredia™ Doppio imbuto Cytofunnel™ Shandon™ EZ
Raddoppia il numero di presentazioni di campioni per ciclo con l'imbuto EZ Double Cytofunnel™ Shandon™ Epredia™.
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche
L'imbuto Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con carte da filtro bianche contiene volumi di campioni fino a 0.5 mL.
Thermo Scientific™ Rotore oscillante TX-150
Il rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-150, pratico ed estremamente configurabile, consente di svolgere una vasta gamma di applicazioni cliniche e di ricerca.
Thermo Scientific™ Mini centrifuga mySPIN 12
La mini centrifuga mySPIN12 offre maggiore efficienza e comfort per l'utente; ideale per la separazione delle cellule con microfiltro e protocolli HPLC, PCR, applicazioni cliniche e diagnostiche che richiedono centrifugazioni rapide (12,500 gir/min/9,800 x g).