Learn More
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10375842
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375842
5 L, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Plastic Bottle
Plastic Container
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10375842
Marca: Fisher Chemical E/0600DF/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Numero MDL 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 59 hPa at 20°C
Viscosità 1.2 mPaS at 20°C
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Peso formulazione 46.07g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526667 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/02/2025 Catalog NumberE/0600/17,E/0600/08,E/0600DF/17,E/0600DF/25,E/0600DF/15,E/0600DF/17Z,E/0600DF/P25,E/0600DF/F21,E/0600DF/21,E/0600/PC17,E/0600DF/C17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol 99+%, absolute
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol
  • Diversi produttori
    Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.
    Codice sconto: 25908
    Scade2025-03-31
    Days
    12
    Hours
    23
    Minutes
    32
    Seconds
    9
Titolo del prodotto
Ethanol 99%+, Absolute, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >