Provette e bottiglie per centrifughe
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Fisherbrand™ Provette da centrifuga in polipropilene
Graduazioni stampate nere, distanziate in modo uniforme per una migliore leggibilità senza tralasciare la precisione. Le provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ offrono un'elevata resistenza chimica e tolleranza alla RCF.
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
BRAND™ Microprovetta in polipropilene
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga BRAND™ con tappi a vite sfusi sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Le provette graduate sono sterili, esenti da endotossine, non mutagene e atossiche, oltre che esenti da DNA, DNasi e RNasi. L'intervallo di temperatura di funzionamento è compreso tra –196 °C e 121 °C.
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Si puì aumentare la tracciabilità dei campioni con una delle più ampie aree di scrittura sul mercato quando si utilizzano queste provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene da 15 ml e 50 ml.
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
DNA LoBind™ Tubes maximize sample recovery by significantly reducing the binding of sample to the surface. Much more protein can be recovered and enzymes remain active, so they are ideal for proteomics or fields of protein research where protein concentration tends to be very small.
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene Protein LoBind
Provette da microcentrifuga LoBind per la conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ Protein LoBind sono ideali per operazioni nella ricerca proteica, nella spettrometria di massa e nella preparazione di campioni per saggi proteici.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Tube volumes from 5 to 10mL
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette di analisi Greiner Bio-One™ CellStar™ sono consigliate per la conservazione di campioni chimici e biologici.
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with these disposable plastic centrifuge tubes, which are an excellent alternative to glass.
Corning™ Provette per centrifuga CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette da centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario, che elimina praticamente tutte le infiltrazioni se utilizzate alle condizioni raccomandate.
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
Fisherbrand™ Provette da microcentrifuga con tappo di blocco a pressione
Le provette per microcentrifuga in polipropilene sono senza DNase/RNase e apirogene
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Reusable Threaded Centrifuge Tubes
Le pareti spesse resistono a elevate velocità di centrifugazione
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Falcon™ Provette da centrifuga in polipropilene
In polipropilene, per un'elevata resistenza chimica e termica. Le provette da centrifuga in polipropilene Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni fino a 7500 x g.
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps
Manufactured from polypropylene with polypropylene screw cap. BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps include a frosted marking area for identification or other purposes. Complies with DIN EN 285 standards. Autoclavable at 121°C (2 bar). Colored polypropylene cap inserts for identification may be purchased separately.
Wheaton™ Tappi a vite urea bianchi
Suitable for most applications that call for screw neck bottles. Wheaton™ White Urea Screw Caps are EPE lined.
Gosselin™ Centrifuge Tubes
Disposable, premium-quality conical centrifuge tubes. Gosselin™ Centrifuge Tubes are manufactured from ultra-clear resins.
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
This Standard Taper KIMAX™ tube is graduated and reusable.
Corning™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato (PET)
In PET trasparente rigido per una visibilità ottimale. Provette da centrifuga in polietilene tereftalato (PET) Corning™ caratterizzate da fondo conico e tappi a tenuta in polietilene ad alta densità, per provette da centrifuga superiori.