Rack
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Bel-Art™ Scienceware™ Rack per piastre di Petri Easyplate
Per un maggiore spazio di lavoro e un trasporto efficiente di grandi quantità di piastre Petri.
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Universal Test Tube Racks
Special design allows samples to be incubated at same temperature.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri and Bioassay Dish Racks
Secure glass and plastic dishes for safe transport with these petri and bioassay dish racks.
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per conservare microprovette da 1.5 a 2.0 ml in rack codificati a colori. I rack per microprovette in polipropilene Fisherbrand™ possono contenere fino a 80 fiale con chiusura a vite per l’uso sul banco, il trasporto e la conservazione di campioni. I rack codificati a colori sono dotati di coordinate stampate e manici per facilitarne la gestione. Autoclavabili e congelabili.
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 4 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for four inner-door, ultra-low temperature freezers.
Thermo Scientific™ Racks for Thermo Scientific™ 5 Shelf TSX/TDE Series Freezers
Maximize tube storage capacity per freezer with a racking solution for five inner-door, ultra-low temperature freezers.
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per provette di diverse dimensioni sullo stesso piano. Rack a cubo Fisherbrand™ a incastro per impilaggio di provette di diverse dimensioni su ciascun lato. Collegamento di più cubi, orientabili su qualsiasi lato per ottenere un rack personalizzato e pratico. In polipropilene autoclavabile robusto in cinque colori assortiti.
Fisherbrand™ Vassoio di incubazione per piastre di Petri impilabili
Aumenta le capacità degli incubatori.
Thermo Scientific™ Semi-rack Nalgene™ Unwire™
I semi-rack salvaspazio sono ideali per incubatori, refrigeratori, congelatori e nelle cappe di aspirazione.
Thermo Scientific™ Rack per provette coniche Nunc™
Fit most centrifuge tubes in the tightness-tested Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack.
Bel-Art™ Rack per provette per applicazioni pesanti SP Scienceware™
Questi rack per provette a 3 piani per impieghi pesanti sono dotati di impugnature nelle piastre terminali per facilitare il trasporto
Atrow™ Gocciolatoio sospeso Rilsan
Holds laboratory glassware for efficient air drying. Atrow™ Rilsan Hanging Rack is a wall-mounted rack that can dry dozens of tubes and flasks simultaneously without occupying counter space. It is made of 6mm stainless steel rods coated with Rislan™ for excellent mechanical and chemical resistance.
Thermo Scientific™ Rack per provette Nalgene™ Unwire™: Tecnologia di fabbricazione Resmer™
I rack Scientific™ Nalgene™ Unwire™ possono sostenere un carico completo di provette da test o provette da centrifuga da 13, 16, 20, 25 e 30 mm di diametro.
Bel-Art™ Rack per capsule di Petri ProCulture da 60 mm
Utile per il trasporto e l'incubazione sicuri di piastre di Petri da 60 mm. Il rack per piastre di Petri Bel Art™ SP Scienceware™ da 60 mm semplifica la lavorazione dei campioni da banco.
Thermo Scientific™ Cestelli con perni per provette in polipropilene Nalgene™
Per conservare provette per la raccolta di campioni, provette di reazione e provette per analisi, si possono utilizzare questi rack a pioli in polipropilene. Adatto per l'asciugatura di lastre di vetro e piastre per cromatografia.
Fisherbrand™ Rack per provette tipo B
Rack in filo metallico a lunga durata per il trasporto e la conservazione delle provette da centrifuga con tappo da 50 ml. I rack in filo metallico per provette per test Fisherbrand™ sono realizzati in acciaio con rivestimento epossidico, resistente alle sostanze chimiche. Le scanalature sul fondo mantengono le provette in posizione verticale e consentono di manipolare i campioni in sicurezza. Autoclavabili.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cestello in polipropilene
Ideale per il risciacquo, il trasporto e la conservazione della vetreria
Bel-Art™ Rack a elevata aderenza SP Scienceware™ No-Wire™
Le provette per test “resistono” in qualsiasi posizione, anche invertite
Kartell™ Safety Box Rack
Kartell™ Safety Box Rack is constructed of stainelss steel and is designed to be able to hold up to ten 200mL containers and four 30mL containers,
Fisherbrand™ Rack portaprovette a quattro vie con interblocco
Rack per provette personalizzabile. I rack per provette a quattro vie a incastro Fisherbrand™ sono caratterizzate da un ingegnoso sistema di provette a 4 vie con interblocco. Possibilità di ruotare i rack per ospitare provette da 50 ml, 15 ml, 1.5 ml o 0.5 ml e agganciarli insieme in base alla dimensione del rack necessaria. In robusto polipropilene autoclavabile.
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Rack for Microtiter Plates
Fisherbrand inventory control rack for 96-Well and 384-Well microtiter plates. Fits all standard types of upright ULT freezers.
Thermo Scientific™ Cestino BioTransport Nalgene™
Comoda visualizzazione del contenuto grazie al vettore Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport.
Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™4-Way Flipper™ Racks.
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks for Centrifuge Tubes
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. Provide an ideal alternative for storing large quantities of samples in 15mL or 50mL centrifuges tubes.
Thermo Scientific™ Specialty Racks
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene
Array da 50 o 100 per conservare microprovette a lungo termine con un ingombro minimo. I rack per provette in espanso Fisherbrand™ sono realizzati in espanso leggero e progettati per essere inseriti l'uno dentro l'altro e impilati con la massima stabilità. I pozzetti sono disposti in array distanziati per facilitare l'inserimento delle provette.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Microcentrifuge Tube Storage Boxes
Scatole per la conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni.