Tubes and Vials
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette in polipropilene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni da 3000 x g.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
Fisherbrand™ 7mL HDPE Scintillation Vials
Wide mouth vial with white polyethylene closure.
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Si puì aumentare la tracciabilità dei campioni con una delle più ampie aree di scrittura sul mercato quando si utilizzano queste provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene da 15 ml e 50 ml.
Eppendorf Provette per PCR in polipropilene
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
DNA LoBind™ Tubes maximize sample recovery by significantly reducing the binding of sample to the surface. Much more protein can be recovered and enzymes remain active, so they are ideal for proteomics or fields of protein research where protein concentration tends to be very small.
Thermo Scientific™ Storage Tube Protection
Give your cryogenic storage tubes and vials extra protection, such as when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen with these storage accessories.
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato
Thick-walled for particularly good mechanical resistance.
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Tube volumes from 5 to 10mL
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml
Lo spessore costante e sottile delle pareti permette un trasferimento termico preciso.
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro preordinati in scatola con tappi attaccati
Attached caps help maintain cleanliness
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Bonded White PTFE Liners
Intended for single-use injection
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
DWK Life Sciences Fiale per scintillazione di liquidi in HDPE da 20 ml: tappi in urea
Provides an economical alternative to standard scintillation vials. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials are manufactured from rigid yet flexible HDPE plastic.
DWK Life Sciences Guarnizioni a strappo in alluminio non rivestito
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with these disposable plastic centrifuge tubes, which are an excellent alternative to glass.
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
![](https://assets.fishersci.com/TFS-Assets/CCG/product-images/FISHERBRAND-25PK-50mltube_0014.tif-650.jpg)
Laboratory tubes and vials are essential items of glassware or plasticware found in most laboratories. They encompass a broad range of products ranging from general purpose testtubes through to centrifuge tubes, microtubes and vials.
Tubes and vials can be manufactured from glass for high heat and chemical resistance (soda lime and borosilicate) or plastics such as polypropylene, polystyrene or fluoropolymer. Amber or black materials are available for light-sensitive samples. Many are autoclavable and reusable, some are designed to be disposable and single-use only.
Tubes and vials are supplied in a range of heights, diameters, wall thicknesses, bottom shapes (round or flat), rim and closure styles in capacities from a few microlitres up to 25mL. Closures can be simple stoppers, screw-tops, push-tops, snap-tops or crimp-tops. Tubes and vials may be supplied sterile (especially for cell culture or microbiological applications) or non-sterile for more general laboratory use. They can also be graduated with write-on patches for labelling.
- Special centrifuge and microcentrifuge tubes are designed to withstand high centrifugal forces without rupturing
- Specialist tubes for molecular biology techniques are low-binding, DNase/RNase and protease free
- Speciality tubes for cryogenic storage (sometimes called ‘cryotubes’) can withstand long-term exposure to ultra-low temperatures
- Vials for HPLC and GC may be supplied with special septum seals
Applications are numerous. They include:
- General biological and chemical assays and tests
- Sample and specimen storage
- Teaching and demonstration
- Cell and microbial culture
- Specific analytical applications such as HPLC, GC and NMR and specialist biological techniques such as PCR