Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento PROMO
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
Thermo Scientific™ Nunc™ Serological Pipettes
Selezionare il formato e le opzioni di confezionamento per proseguire la ricerca in tutta sicurezza con le pipette sierologiche Thermo Scientific™ Nunc™.
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™, in polistirene e monouso, sono confezionate singolarmente in confezioni termoformate in plastica Advantage™.
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
Caratterizzate da involucro in plastica banana-peel ad apertura facilitata, per la rimozione e l'eliminazione asettica dell'elettricità statica quando si indossano guanti in lattice. Le pipette sierologiche monouso con involucro in plastica Corning™ Stripette™ sono provviste di un'esclusiva striscia di ingrandimento con codice a colori per una più agevole visualizzazione del menisco.
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
Confezionate con una tecnica per “camera sterile”, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Pipette di classe B tipo 2 in vetro graduate MBL™
Manufactured from soda-lime glass with robust tooled jets
Greiner Bio-One Pipetta sierologica monouso in polistirene
Grazie alla striscia Schellbach verticale colorata, la lettura del volume è notevolmente più facile. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Greiner Bio-One™ forniscono una soluzione semplice e affidabile per il trasferimento di volumi misurati di liquido e per l'erogazione di terreni.
Corning™ Stripette™ Paper/Plastic-Wrapped Disposable Polystyrene Serological Pipettes
Manufactured with optically clear polystyrene for accurate measurement. Corning™ Stripette™ Individually Paper/Plastic Wrapped Disposable Polystyrene Serological Pipets are ideal for sterile tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling.
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Eppendorf™ Pipette sierologiche sterili
Pipette monouso per aspirare ed erogare liquido mediante pipettatori manuali ed elettronici. Le pipette sierologiche sterili Eppendorf™ sono calibrate per l'erogazione. Con codifica a colori in base al formato per una facile identificazione.
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Dual-purpose pipets
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro in plastica Stripette™
Features “banana-peel” plastic wrap easy opening for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
Falcon™ Pipette sierologiche
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ sono imballate singolarmente in confezioni termoformate interamente in plastica Advantage™.
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty Serological Pipets, Sterile
Sterile, plugged pipet is calibrated To Deliver.
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Ideal for use in confined areas such as hoods
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche in polistirene monouso in stock Corning™ Stripette™ sono ideali per la manipolazione di liquidi sterili e non sterili su larga scala.
Corning™ Pipette sierologiche monouso in vetro PYREX™ confezionate singolarmente
Calibrate “per l'erogazione” (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro avvolte individualmente monouso Corning™ Pyrex™ offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Calibrate “per l'erogazione” (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
Fisherbrand™ Pipette sierologiche standard monouso sterili
Polystyrene pipet with negative graduations on all sizes
Falcon™ Pipette sierologiche, pezzi sfusi
Le pipette codificate a colori agevolano la selezione del formato corretto. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ confezionate in stock sono ideali per colture tissutali o soluzioni atossiche.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™-51 Brand Reusable Serological Pipets with Tooled Opening
Tempered tip with permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etchin
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Disposable pipets are calibrated To Deliver with blow-out. Packed in flip-top canister to keep the pipets racked.
DWK Life Sciences Kimble™ Wide Tip Opening Reusable Serological Pipets with Plugging Top
For use with viscous liquids, slurries and suspensions. Wide tip opening for fast delivery.
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Individually-Wrapped Plastic Serological Pipets
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work.
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Polystyrene Serological Pipets in Canister
For mass testing and serological work.
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Plastic Standard-Tip Serological Pipets in Multipacks
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work
Brand™ Pipetta sierologica AR-GLAS™
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ AR-GLAS™ Serological Pipets include a large tip diameter to allow for total delivery. Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
Brand™ Pipetta sierologica AR-GLAS™
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ AR-GLAS™ Serological Pipets include a large tip diameter to allow for total delivery. Short graduation marks and inscriptions in ETERNA amber stain.
Pipette sierologiche
![serological-pipets serological pipets](/it/it/products/pipets-pipettesandtips/pipets/serological-pipets/jcr%3acontent/browse-results/browse_content/imageandrte_3a33.img.jpg/1567089812480.jpg)
Offriamo un’ampia gamma di pipette sierologiche, pipette graduate o pipette per misurazione in diversi materiali, dimensioni e stili, tra cui pipette in plastica o vetro, con capacità da 1 ml a 100 ml e graduazione negativa o inversa, spesso colorate in base alla dimensione per facilitarne il riconoscimento.
Se si desidera proteggere il sistema di pipettaggio, evitare di riempirlo troppo o evitare contaminazioni crociate del campione, occorre scegliere pipette dotate di tappo in fibra.
La gamma di pipette sierologiche è disponibile in confezioni di vari formati: da confezioni individuali con imballaggio in carta/plastica o plastica/plastica, a confezioni di grandi dimensioni per un utilizzo frequente, o ancora con triplo imballo appositamente per le camere bianche.
Le pipette corte sono adatte per l’uso in aree ristrette, oppure sotto cappe a flusso laminare o aspiranti.
A seconda dei tuoi prodotti e protocolli, troverai pipette sierologiche monouso o riutilizzabili essenziali per applicazioni che richiedono campionamento e manipolazione di liquidi, come la misurazione di volumi e il trasferimento di liquidi sterili o non sterili all’interno del laboratorio, sul campo o in camera bianca.
Le pipette sierologiche richiedono l’uso di riempitori manuali o elettronici e di pipettatori (ad esempio, Pipet-Aid™). Per aspirare ed erogare grosse quantità direttamente da un flacone o una provetta, l’opzione migliore è un pipettatore elettronico.
Per leggere il volume di liquido all’interno della pipetta, portare la pipetta a livello degli occhi e leggere il valore alla base del menisco. Alcune pipette sierologiche sono disponibili in polistirene otticamente trasparente e dotate di striscia di ingrandimento per la visione agevolata del menisco.