Provette
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette in polipropilene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni da 3000 x g.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
Axygen™ Mini Tube System
Polypropylene tube system for compound library storage
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Si puì aumentare la tracciabilità dei campioni con una delle più ampie aree di scrittura sul mercato quando si utilizzano queste provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene da 15 ml e 50 ml.
Eppendorf Provette per PCR in polipropilene
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
DNA LoBind™ Tubes maximize sample recovery by significantly reducing the binding of sample to the surface. Much more protein can be recovered and enzymes remain active, so they are ideal for proteomics or fields of protein research where protein concentration tends to be very small.
Thermo Scientific™ Storage Tube Protection
Give your cryogenic storage tubes and vials extra protection, such as when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen with these storage accessories.
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato
Thick-walled for particularly good mechanical resistance.
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Tube volumes from 5 to 10mL
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml
Lo spessore costante e sottile delle pareti permette un trasferimento termico preciso.
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with these disposable plastic centrifuge tubes, which are an excellent alternative to glass.
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
Corning™ Provette per centrifuga CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette da centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario, che elimina praticamente tutte le infiltrazioni se utilizzate alle condizioni raccomandate.
DWK Life Sciences DURAN™ Test Tube, with beaded rim or straight rim
Test tubes are universal cylindrical laboratory glassware with a round bottom that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Reusable Threaded Centrifuge Tubes
Le pareti spesse resistono a elevate velocità di centrifugazione
Thermo Scientific™ Strisce di provette da 0.2 ml
Optimize PCR and qPCR with these 0.2 mL strip tubes, available as 8 tubes per strip in several colors or 12 tubes per strip.
Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL Round-Bottom Tube
Perform critical cellular applications with these 14mL round-bottom tubes.
Thermo Scientific™ Microtiter Tubes and Racks
Seal microtiter tubes tightly for storage with these polyethylene plug strips -- for use with 1.2mL MCT titertube racks.