Centrifuge Tubes
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Thermo Scientific™ Provetta per centrifuga Nunc™ da 200 ml
Elaborazione facilitata di elevati volumi di campioni grazie alle provette per centrifuga Thermo Scientific Nunc da 200 ml, in resina a elevata purezza, in grado di resistere fino a 7.000 RCF.
Thermo Scientific™ Nunc™ 15mL and 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Si puì aumentare la tracciabilità dei campioni con una delle più ampie aree di scrittura sul mercato quando si utilizzano queste provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene da 15 ml e 50 ml.
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with these disposable plastic centrifuge tubes, which are an excellent alternative to glass.
Corning™ Provette per centrifuga CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette da centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario, che elimina praticamente tutte le infiltrazioni se utilizzate alle condizioni raccomandate.
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Reusable Threaded Centrifuge Tubes
Le pareti spesse resistono a elevate velocità di centrifugazione
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Falcon™ Provette da centrifuga in polipropilene
In polipropilene, per un'elevata resistenza chimica e termica. Le provette da centrifuga in polipropilene Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni fino a 7500 x g.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
This Standard Taper KIMAX™ tube is graduated and reusable.
Corning™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato (PET)
In PET trasparente rigido per una visibilità ottimale. Provette da centrifuga in polietilene tereftalato (PET) Corning™ caratterizzate da fondo conico e tappi a tenuta in polietilene ad alta densità, per provette da centrifuga superiori.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes
È possibile eseguire un gran numero di applicazioni grazie all'eccellente resistenza meccanica delle provette da centrifuga ad alta velocità in policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato Easy Reader™
In PET per garantire trasparenza. Le provette da centrifuga in polietilene tereftalato Fisherbrand™ Easy Reader™ dispongono di graduazioni facilmente leggibili.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 12.5mL Capacity
Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements.
Thermo Scientific™ Nalgene™ High-Speed Polycarbonate Round Bottom Centrifuge Tubes
Queste provette da centrifuga in policarbonato a fondo rotondo consentono la centrifugazione ripetuta di campioni grazie alla eccellente resistenza meccanica e alla elevata trasparenza ottica.
Corning™ PYREX™ Disposable Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes
Nonsterile tubes, constructed of Pyrex™ borosilicate glass.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Provette per la centrifugazione ad elevata velocità di sostanze chimiche aggressive indicate per estrazioni con cloroformio e fenolo in macchine refrigeranti fino a 50,000 x g.
Thermo Scientific™ Provette per centrifuga per alte velocità in PPCO Nalgene™ Oak Ridge
Le provette da centrifuga per alte velocità Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge in PPCO trasparenti al contatto agevolano la visualizzazione del contenuto.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Conical-Bottom Centrifuge Tubes
Simplify measurements using these PPCO conical-bottom centrifuge tubes, which feature molded-in graduations. Translucent PPCO has excellent chemical resistance.
Kimble™ KIMAX™ 50mL Graduated Reusable Centrifuge Tubes with Pennyhead Stopper
KIMAX™ tube with a top finished to accept a Standard Taper stopper (supplied)
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes w/Sealing Cap
View contents easily using these strong, transparent polycarbonate centrifuge tubes, available with sealing caps for use up to 50,000 x g.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 50mL Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes with Screw Thread Caps
This Standard Taper KIMAX™ tube is graduated and reusable, and comes with a 24-410 GPI Finish screw thread cap.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100mL 8 in. Oil Centrifuge Tubes
KIMAX™ tube used in the determination of water and sediment in crude mineral oils, fuel oils and petroleum products; of precipitate formed by centrifuging definite quantities of steam cylinder stocks, black oils and lubricating oils; and in testing for acidity of distillation residues or hydrocarbon liquids of gasoline/petroleum solvents.
DWK Life Sciences Provette per centrifuga riutilizzabili a resistenza elevata Kontes™ KIMAX™
Chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap
Comoda visualizzazione del contenuto delle provette da centrifuga ad alta velocità PPCO trasparenti Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge con tappi ermetici.
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 15 mL Capacity
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes can be opened and closed with one hand due to a proprietary hinged-cap system. The tubes feature an ergonomic design, and are compatible with both fixed-angle and swing bucket centrifuge rotors.
Centrifuge tubes are essential items for the isolation, stratification or density-gradient separation of samples when using centrifuges and microcentrifuges. They find multiple applications throughout biology (especially cell culture and microbiology), chemistry, clinical healthcare and the wider industrial environment.
Centrifuge tubes are specially constructed to withstand very high relative centrifugal forces (RCF), some types up to 20,000xg RCF.
Plastic centrifuge tubes may be manufactured from polyethylene terephthalate (PET), polypropylene, PPCO (polypropylene copolymer), polycarbonate or polystyrene. Polypropylene andPPCO tubes are autoclavable and provide excellent chemical resistance combined with good mechanical strength. Polycarbonate, PET and polystyrene offer exceptional optical clarity and disposability. Plastic tubes are also manufactured in tinted versions to protect light-sensitive samples.
Centrifuge tubes are also produced from glass, especially borosilicate. Glass centrifuge tubes offer the advantages of reusability and durability, plus good thermal and chemical resistance with low extractables.
Centrifuge tubes range in capacity typically from a few milliltres up to 50mL. Centrifuge tubes may be supplied with plastic caps, which can be leakproof, screw-threaded, plug seal or push-on. Some centrifuge tubes may also require a suitable adaptor for compatibility with specific rotor models.
Centrifuge tubes come in a range of shapes and styles, including round bases for general purpose applications, or conical bases to permit easier sample or pellet retrieval after spin-down. Others can be self-standing with a flat base. Centrifuge tubes may also be graduated with a write-on patch for easy labelling and identification, and many intended for cell culture applications are supplied sterile.